Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Spill Containment Berm, QuickBerm Rigid Lock
Codice prodotto. 30533399 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico) pozzetto:
662 L
890 L
2820 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
30533399 2820 L Pezzo
30533386 662 L Pezzo
30533325 890 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30533399 Fornitore Brady™ N. del fornitore 198533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2832.60€
    2404.79€ / pezzi 1
    Risparmia 427.81€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
The extreme durable Rigid-Lock QuickBerm offers immediate, secure deployment and spill-readiness. The built-in Rigid-Lock wall supports maximise usable space inside the berm and greatly reduce any tripping hazard on the berm perimeter.
The extreme durable Rigid-Lock QuickBerm offers immediate, secure deployment and spill-readiness.
  • The built-in Rigid-Lock wall supports maximise usable space inside the berm and greatly reduce any tripping hazard on the berm perimeter.
  • The high performance material withstands a broad range of chemicals including petroleum, oils, grease, and most acids and a broad UV resistance - durable enough for extended wear.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) di drenaggio 744.965 gal.
Capacità (sistema metrico) pozzetto 2820 L
Colore Black
Materiale PVC-coated Fabric
Tipo Containment Berm
Da utilizzare con (applicazione) Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Government, Healthcare, Manufacturing, Maritime, Mass transit, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics
Modello Spill Containment
Lunghezza (sistema imperiale) 10.827 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 3.30 m
Larghezza (sistema imperiale) 10.827 ft.
Larghezza (sistema metrico) 3.30 m
Altezza (sistema imperiale) 12.008 in.
Altezza (sistema metrico) 30.50 cm
Alternate Part Number SB-QB-RL33