Learn More
Brady™ Vasca per sversamenti
Codice prodotto. 17891745 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
30 L
40 L
60 L
Lunghezza (sistema metrico):
40 cm
40.5 cm
80 cm
100 cm
Larghezza (sistema metrico):
60 cm
80.5 cm
Peso (sistema metrico):
3 kg
4.5 kg
6.5 kg
9 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
17891745 40 L 80 cm 60 cm 6.5 kg Pezzo
17801755 20 L 40 cm 60 cm 3 kg Pezzo
17881745 30 L 40.5 cm 80.5 cm 4.5 kg Pezzo
17821755 60 L 100 cm 60 cm 9 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17891745 Fornitore Brady™ N. del fornitore 306709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.10€
    241.73€ / pezzi 1
    Risparmia 46.37€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Spill tray with black base and yellow platform.
  • For absorbents and spill control
Specifica
Colore Yellow, Black
Capacità (sistema imperiale) 10.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 40 L
Materiale Polyethylene
Tipo Spill Tray
Da utilizzare con (applicazione) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory
Lunghezza (sistema imperiale) 31.496 in.
Lunghezza (sistema metrico) 80 cm
Larghezza (sistema imperiale) 23.622 in.
Larghezza (sistema metrico) 60 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.102 in.
Peso (sistema imperiale) 14.3 lb.
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Alternate Part Number SPTY-40-YL-BK