Learn More
Brady™ SPC Metal Spill Center (empty)
Descrizione
Contains:
- 3 shelves for dispenser boxes
- 1 roll holder for sorbents
- Mounting facilities for both stock and disposal bags
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Materiale | Steel |
| Tipo | SPC Accessories |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Dimensioni (L x P x A) | 680 x 560 x 1500 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 1500.00 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 680.00 mm |
| Peso (sistema metrico) | 35,000 g |