Learn More
Brady™ SPC Vertical Roll Dispenser
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Materiale | Steel |
| Tipo | SPC Accessories |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1 meter roll |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1 m |
| Peso (sistema metrico) | 7700 g |
| Alternate Part Number | DJR128 |