Learn More
SPD304, MedChemExpress
Descrizione
SPD304 is a selective TNF-α inhibitor, which promotes dissociation of TNF trimers and therefore blocks the interaction of TNF and its receptor. SPD304 has an IC50 of 22 μM for inhibiting in vitro TNF receptor 1 (TNFR1) binding to TNF-α.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SPD304 |
| CAS | 869998-49-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C32H32F3N3O2 |
| Quantità | 1 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (45.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (36.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(CN(C)CCN(C)CC2=CN(C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=C2C=CC=C4)=COC5=CC(C)=C(C)C=C15 |
| Molecular Weight (g/mol) | 547.61 |
| Peso formulazione | 547.61 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only