Learn More
Gilson™ SPE Manifold
Codice prodotto. 16696165 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di porte:
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di porte Dimensione della confezione
16696165 24 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16696165 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 37417012
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
SPE Manifold Kit
  • Cartridge ejection plate (quantity 1)
  • Cartridge rack, SPE, 24-positions, 3 mL (quantity 1)
  • Gasket with adhesive-backed seal, 24-positions (quantity 2)
  • Manifold, SPE, 24-positions (quantity 1)
  • O-ring manifold seal (quantity 1)
  • Tube rack, SPE collection, 1–3 mL, 12 x 75 mm (quantity 1)
Specifica
Descrizione 24 Position Kit
Volume (sistema metrico) 3 mL
Materiale SPE Manifold
N. di porte 24