Learn More
SPE tube phenyl reversed phase polypropylene 500mg, 3mL Bakerbond
Codice prodotto. 10492991 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10492991 50/Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10492991 Fornitore JT Baker N. del fornitore 709503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.56€
    396.59€ / pezzi 50
    Risparmia 185.97€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-03-2027