Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini per microscopia di vetro soda-calcico
Codice prodotto. 10705373
Cambia vista
Click to view available options
Size: 76 x 52 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10705373 Size: 76 x 52 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10705373 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 1100020
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Usa Vetrini Marienfeld Superior™ per analisi microscopica e preparazione e archiviazione di campioni
  • Vetrini per microscopia con superfici bene bagnabile
  • Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
  • In conformità con DIN ISO 8037/1
  • Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
N. per custodia 2250
N. per confezione 50
Edges Tagliati
Frosted Not Frosted
Materiale Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3.
Precleaned
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Vetrini per Microscopia
Certificazione/Conformità Marcatura CE, DIN ISO 8037/1
Stile angolo 90°
Quantità Scatola di cartone da 50 pezzi
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm