Learn More
asecos™ Special Sorbents Mat
Codice prodotto. 17816396 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
6.4 kg
7.3 kg
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
17816396 6.4 kg pezzi 100
17846396 7.3 kg pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17816396 Fornitore asecos™ N. del fornitore 9917
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Special Sorbents Mat is ideal for the safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
  • Very strong durability
  • Suitable for heavy and long-lasting use
  • Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
  • Outstanding absorption performance
  • Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
  • Light for smaller leakages and prevention
  • Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Colore Giallo
Materiale Heavy-duty Cloth
Tipo Chemical Sorbent Pad
Lunghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Peso (sistema imperiale) 14.11 lb.
Peso (sistema metrico) 6.4 kg