Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Codice prodotto. 15263059 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Efficienza filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
No
Sì
Colore:
Bianco
Blu
Blu/Nero
Gray
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 180
pezzi 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Efficienza filtro With Exhalation Valve Colore Dimensione della confezione
15263059 FFP3 Sì Bianco pezzi 180
12352399 FFP1 Sì Grigio pezzi 10
11763373 FFP1 No Blu/Nero pezzi 20
11797564 FFP2 Sì Blu pezzi 10
12352389 FFP1 No Gray pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15263059 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000052909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00€
    1352.53€ / pezzi 180
    Risparmia 1092.47€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Fits a wide range of face shapes and sizes
  • Low breathing resistance filter technology for easier breathing
  • Ingenious three-panel design accommodates greater facial movement during speech for more comfortable wear
  • An embossed top panel to reduce fogging of eyewear
  • A sculpted nose panel for improved compatibility with eyewear
  • An innovative chin tab for ease of donning and adjustment of the respirator on the face
  • Supplied in hygienic packaging to help protect the respirator from contamination before use, also allows practical storage and dispensing in the workplace.
  • Cool Flow™ valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 10
Certifications/Compliance (Europe) EN149:2001 + A1:2009
Codice colore Rosso
Colore Bianco
Design Type Cup/Molded
Monouso Single-use
Product Type Mascherina antiparticolato specialistica
Size Standard
With Exhalation Valve Sì
Efficienza filtro FFP3
Materiale dello strato di filtraggio Elettrete (poliestere, polipropilene e carbonio)
Include Cool-flow Valve, Red Color Coded Straps
Senza lattice Yes
Modello 9936
Rilascio odori fastidiosi Gas acido
Quantità 180/Pk.
Forma Coppetta
Sterilità Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No