Learn More
OHAUS™ Specialty Open Ring
Codice prodotto. 15722399 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
102 x 102 mm Platform
127 x 127 mm Platform
76 x 76 mm Platform
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15722399 127 x 127 mm Platform Pezzo
15702399 76 x 76 mm Platform Pezzo
15712399 102 x 102 mm Platform Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15722399 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30392348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    112.01€ / pezzi 1
    Risparmia 3.99€
    3% Sconto
In stock
OHAUS™ Specialty Open Ring designed to securely grip and position laboratory glassware.
  • Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
  • Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Open Ring
Materiale PVC
Descrizione Clamp, Specialty Open Ring, CLS-OPENRPL
Diametro (sistema metrico) 11 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.81 in.
Lunghezza (sistema imperiale) braccio 12.000 in.
Lunghezza (sistema metrico) 427.00 mm
Lunghezza (sistema metrico) braccio 305 mm
Size 127 x 127 mm Platform