Learn More
Brannan Specific Gravity Hydrometer M.50 Series
Codice prodotto. 17235684
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di zavorra:
Steel shot
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di zavorra
17235684 Steel shot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17235684 Fornitore Brannan N. del fornitore 10/921/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.26€
    15.00€ / pezzi 1
    Risparmia 10.26€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
The Specific Gravity Hydrometer 60/60°F scale compares the relative density of a given liquid with that of water at 60°F (15.6°C)
  • The instrument listed is similar to hydrometers included in ISO 650 and in the 1960 issue of British Standard 718
  • Series M50
  • Made from soda glass
  • Range 0.85/0.90°SG
  • Adjusted at 60°F
  • 270 mm long
  • Divisions 0.001°
  • Made in UK
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
Specifica
Quantità 1
Tipo Specific Gravity Hydrometer
Incrementi 0.001°
Lunghezza (sistema metrico) 27 cm
Include Protective plastic tube
Punti di calibrazione Adjusted at 60°F
Materiale Soda Glass
Tipo di zavorra Steel shot