Learn More
Brannan™ BS718 M50 Hydrometer for Petroleum
Descrizione
- Shot loaded
- Length 270 mm
- Subdivisions 0.001 g/mL
- Accuracy ±0.0006 g/mL
- Calibrated at 15°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Density Hydrometer |
| Incrementi | 0.001 g/mL |
| Certificazione/Conformità | UKAS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Densità (sistema metrico) | 0.95 to 1.00 g/mL |
| Content And Storage | 15°C |
| Materiale | Soda Glass |
| Tipo di zavorra | Steel Shot |
| Intervallo Baumé | 0.95 to 1 g/mL |