Learn More
Wheaton™ Specimen Bag with Document Wallet, Biohazard Print
Codice prodotto. 16494979
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 150 mm
150 x 220 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
16494979 150 x 220 mm pezzi 1000
16484979 150 x 150 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16494979 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 370155
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Specimen bag ideal for safe patient sample transport.
  • Ensures safe sample transfer
  • For transportation of clinical specimens and documents
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Self-adhesive
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Transportation of clinical specimens and documents
Include Document Pouch, Biohazard Print
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 1000
N. per confezione 50
Dimensioni (L x P) 150 x 220 mm
Product Type Specimen Bag