Learn More
Duran™ Vasetti campione con coperchio con maniglia
Manufactured from borosilicate glass
Marca:  Duran™ 242094903
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.38000kg
Codice prodotto. 10005180
  • 108.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
11-02-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • DURAN™ Specimen jar
  • Ground-in knobbed lid
  • Made of borosilicate glass
Specifica
Specifica
2000 mL
Glass
1Pack
Specimen Jar
Ground and knobbed lid
1Pack
1Pack
253mm