Specifica
| Materiale o nome chimico | Spectinomycin dihydrochloride |
| Tipo | Spectinomycin Dihydrochloride |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 0.964 |
| Peso formulazione | 495.36 |
| Grado | Not Available |