Learn More
Spectinomycin Dihydrochloride, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10700350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10700350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10700350 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP29571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibits protein synthesis | CAS: 22189-32-8 | C14H36Cl2N2O12 | 495.34 g/mol
Inhibits protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Spectinomycin Dihydrochloride
Tipo Spectinomycin Dihydrochloride
Forma fisica Powder/Solid
CAS 22189-32-8
Punto di fusione 210°C
Sorgente Streptomyces spectabilis
Residuo della combustione < 1.0%
Imballaggio Vetro ambrato
Rotazione specifica 15 to 21°
Acqua 16.0 to 20.0%
Concentrazione >603μg/mg
Quantità 1 g
Formula molecolare C14H36Cl2N2O12
Numero MDL MFCD00150886
Indice di Merck 15, 8866
InChI Key DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC Name dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one pentahydrate dichloride
Molecular Weight (g/mol) 495.34
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Peso formulazione 495.3
Percent Purity >603 μg/mg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spectinomycin pentahydrate dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.