Learn More
Spectinomycin sulfate, 93%
Descrizione
Targets Gram-negative bacteria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Spectinomycin sulfate |
| Punti di ebollizione | 583°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in DMSO or water |
| Peso formulazione | 430.43 |
| Percent Purity | 93% |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Spectinomycin sulfate
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin sulphate