Learn More
Spectinomycin Sulfate, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15563457 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15563457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15563457 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215899305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    141.75€ / 5g
    Risparmia 7.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
CAS: 23312-56-3 | Formula: C14H26N2O11S | Weight: 430.43 g/mol
Identificatori chimici
CAS 23312-56-3
Formula molecolare C14H26N2O11S
Molecular Weight (g/mol) 430.43
Numero MDL MFCD00270185
InChI Key XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Sinonimo U 18409E, antibiotic
ChEBI CHEBI:9216
IUPAC Name (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Spectinomycin Sulfate
Tipo Spectinomycin Sulfate
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio ≥98%
PubChem CID 64771
Peso formulazione 430.4
Percent Purity ≥98%
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spectinomycin Sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .