Learn More
Spectinomycin Sulfate MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Spectinomycin Sulfate |
| Tipo | Spectinomycin Sulfate |
| CAS | 21736-83-4 |
| Quantità | 2 g |
| Formula molecolare | C14H26Cl2N2O7 |
| Sinonimo | U18409E, antibiotic |
| InChI Key | FOGDPGQSHLLYIK-XYQGXRRISA-N |
| SMILES | CC1CC(=O)C2(C(O1)OC3C(C(C(C(C3O2)NC)O)NC)O)O.Cl.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 405.269 |
| PubChem CID | 64740 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Spectinomycin Sulfate
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.