Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por 4 Dialysis Membrane Discs, 12-14kD MWCO
Spectrum Labs™ Spectra/Por 4 Dialysis Membrane Discs are for basic dialysis and are hydrophilic with symmetric porosity.
209.10€ - 221.34€
Specifica
Product Type | Dialysis Membrane Discs |
---|---|
MWCO | 12 to 14 kDa |
Quantità | 50/Pk. |
Da utilizzare con (applicazione) | Basic dialysis |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11571010
|
Spectrum Labs™
132 498 |
33 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11561010
|
Spectrum Labs™
132 496 |
47 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Dry Standard RC dialysis membrane in single-layer discs.
- Used in various commercially available dialysis equipment.
- Discs are separated by gylcine paper
- Packaged dry with glycerin (rinse out with water)
Specifica
Dialysis Membrane Discs | |
12 to 14 kDa | |
50/Pk. | |
Basic dialysis |