Learn More
- Home
- Products
- Protein Analysis Reagents
- Dialysis and Desalting
- General Dialysis Supplies
- Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Codice prodotto. 11511170| Product Code. | MWCO | Codice colore | Lunghezza (sistema metrico) | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 11511170 | Da 0.5 a 1 kd | Arancione | 100 mm | pezzi 12 |
| 11571160 | 100 kd | Blu | 50 mm | pezzi 12 |
| 11531160 | Da 3.5 a 5 kd | Nero | 50 mm | pezzi 12 |
| 11541180 | 50 kd | Viola | 160 mm | pezzi 12 |
| 11561170 | 100 kd | Blu | 100 mm | pezzi 12 |
| 11581160 | 300 kd | Ambra | 50 mm | pezzi 12 |
| 11511160 | Da 0.1 a 0.5 kd | Verde | 50 mm | pezzi 12 |
| 11541160 | Da 8 a 10 kd | Giallo | 50 mm | pezzi 12 |
| 11551160 | 20 kd | Rosso | 50 mm | pezzi 12 |
| 11581170 | Da 0.1 a 0.5 kd | Verde | 160 mm | pezzi 12 |
| 11591170 | 1000 kd | Rosa | 100 mm | pezzi 12 |
| 11561160 | 50 kDa | Violetto | 50 mm | pezzi 12 |
| 11495829 | Da 8 a 10 kd | Giallo | 160 mm | pezzi 12 |
| 11571180 | 1000 kd | Rosa | 160 mm | pezzi 12 |
| 11501170 | Da 0.1 a 0.5 kd | Verde | 100 mm | pezzi 12 |
| 11501180 | Da 0.5 a 1 kd | Arancione | 160 mm | pezzi 12 |
| 11571170 | 300 kd | Ambra | 100 mm | pezzi 12 |
| 11551170 | 50 kd | Viola | 100 mm | pezzi 12 |
| 11591160 | 1000 kd | Rosa | 50 mm | pezzi 12 |
| 11561180 | 300 kd | Ambra | 160 mm | pezzi 12 |
| 11521160 | Da 0.5 a 1 kd | Arancione | 50 mm | pezzi 12 |
| 11541170 | 20 kd | Rosso | 100 mm | pezzi 12 |
| 11521170 | Da 3.5 a 5 kd | Nero | 100 mm | pezzi 12 |
| 11531180 | 20 kd | Rosso | 160 mm | pezzi 12 |
| 11837271 | Da 8 a 10 kd | Giallo | 100 mm | pezzi 12 |
| 11827271 | Da 3.5 a 5 kd | Nero | 160 mm | pezzi 12 |
| 11551180 | 100 kd | Blu | 160 mm | pezzi 12 |
-
372.00€
200.00€ / pezzi 12
Risparmia 172.00€
46% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Description
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Available in volume sizes: 1mL, 5mL and 10 mL. Resealable screw cap is color-coded for 9 available MWCOs and provides open access for easy loading and total sample recovery with a disposable pipet (included for 5mL and 10mL sizes). Flotation ring (included) provides buoyancy to maximize dialysis efficiency.
- Superior handling and leak protection
- Resealable screw cap and pipet for easy loading and total recovery
- Highest membrane purity, no heavy metals and sulfides
- Minimizes volume specific dilution
- 9 MWCOs ranging from 100 to 1,000,000 Daltons
Specifications
Specifications
| Product Type | Dispositivo per dialisi Float-A-Lyzer™ G2 |
| MWCO | Da 0.5 a 1 kd |
| Membrana | Estere di cellulosa |
| Diametro (sistema imperiale) membrana | 0.39 in. |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 0.9 in. |
| Diametro (sistema metrico) membrana | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 23 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Codice colore | Arancione |
| Contenuto kit | Pipetta monouso per 5 e 10 ml, anello di galleggiamento |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dispositivi per dialisi da laboratorio pronti per l'uso, elevata purezza delle membrane, manipolazione e prevenzione da perdite di livello superiore, recupero del campione compreso tra il 95 e il 98%, perfetto per la dialisi di proteine elettroeluite o di frazioni cromatografiche |
| Show More Show Less |