Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Codice prodotto. 11531160
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
1000 kd
100 kd
20 kd
300 kd
50 kDa
50 kd
Da 0.1 a 0.5 kd
Da 0.1 a 0.5 kd
Da 0.5 a 1 kd
Da 3.5 a 5 kd
Da 8 a 10 kd
Da 8 a 10 kd
Codice colore:
Ambra
Arancione
Blu
Giallo
Nero
Rosa
Rosso
Verde
Viola
Violetto
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
50 mm
100 mm
160 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Codice colore Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11531160 Da 3.5 a 5 kd Nero 50 mm pezzi 12
11571160 100 kd Blu 50 mm pezzi 12
11541180 50 kd Viola 160 mm pezzi 12
11561170 100 kd Blu 100 mm pezzi 12
11581160 300 kd Ambra 50 mm pezzi 12
11511160 Da 0.1 a 0.5 kd Verde 50 mm pezzi 12
11541160 Da 8 a 10 kd Giallo 50 mm pezzi 12
11551160 20 kd Rosso 50 mm pezzi 12
11581170 Da 0.1 a 0.5 kd Verde 160 mm pezzi 12
11591170 1000 kd Rosa 100 mm pezzi 12
11561160 50 kDa Violetto 50 mm pezzi 12
11495829 Da 8 a 10 kd Giallo 160 mm pezzi 12
11571180 1000 kd Rosa 160 mm pezzi 12
11501170 Da 0.1 a 0.5 kd Verde 100 mm pezzi 12
11501180 Da 0.5 a 1 kd Arancione 160 mm pezzi 12
11571170 300 kd Ambra 100 mm pezzi 12
11551170 50 kd Viola 100 mm pezzi 12
11511170 Da 0.5 a 1 kd Arancione 100 mm pezzi 12
11591160 1000 kd Rosa 50 mm pezzi 12
11561180 300 kd Ambra 160 mm pezzi 12
11521160 Da 0.5 a 1 kd Arancione 50 mm pezzi 12
11541170 20 kd Rosso 100 mm pezzi 12
11521170 Da 3.5 a 5 kd Nero 100 mm pezzi 12
11531180 20 kd Rosso 160 mm pezzi 12
11837271 Da 8 a 10 kd Giallo 100 mm pezzi 12
11827271 Da 3.5 a 5 kd Nero 160 mm pezzi 12
11551180 100 kd Blu 160 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 11531160 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore G235029
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pronto e monouso, Float-A-Lyzer G2 integra un tubo a membrana di esteri di cellulosa (CE) di alto livello biotecnologico in un dispositivo facile da usare e di sicura convenienza per la dialisi di volumi ridotti (da 1 a 10 ml)
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Available in volume sizes: 1mL, 5mL and 10 mL. Resealable screw cap is color-coded for 9 available MWCOs and provides open access for easy loading and total sample recovery with a disposable pipet (included for 5mL and 10mL sizes). Flotation ring (included) provides buoyancy to maximize dialysis efficiency.
  • Superior handling and leak protection
  • Resealable screw cap and pipet for easy loading and total recovery
  • Highest membrane purity, no heavy metals and sulfides
  • Minimizes volume specific dilution
  • 9 MWCOs ranging from 100 to 1,000,000 Daltons
Specifica
Product Type Dispositivo per dialisi Float-A-Lyzer™ G2
MWCO Da 3.5 a 5 kd
Membrana Estere di cellulosa
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema imperiale) membrana 0.39 in.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 0.9 in.
Diametro (sistema metrico) membrana 10 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 23 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Codice colore Nero
Contenuto kit Pipetta monouso per 5 e 10 ml, anello di galleggiamento
Quantità Confezione da 12
Da utilizzare con (applicazione) Dispositivi per dialisi da laboratorio pronti per l'uso, elevata purezza delle membrane, manipolazione e prevenzione da perdite di livello superiore, recupero del campione compreso tra il 95 e il 98%, perfetto per la dialisi di proteine elettroeluite o di frazioni cromatografiche