Learn More
- Home
- Products
- Protein Analysis Reagents
- Dialysis and Desalting
- General Dialysis Supplies
- Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Codice prodotto. 11581160| Codice prodotto. | MWCO | Codice colore | Lunghezza (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11581160 | 300 kd | Ambra | 50 mm | pezzi 12 |
| 11571160 | 100 kd | Blu | 50 mm | pezzi 12 |
| 11531160 | Da 3.5 a 5 kd | Nero | 50 mm | pezzi 12 |
| 11541180 | 50 kd | Viola | 160 mm | pezzi 12 |
| 11561170 | 100 kd | Blu | 100 mm | pezzi 12 |
| 11511160 | Da 0.1 a 0.5 kd | Verde | 50 mm | pezzi 12 |
| 11541160 | Da 8 a 10 kd | Giallo | 50 mm | pezzi 12 |
| 11551160 | 20 kd | Rosso | 50 mm | pezzi 12 |
| 11581170 | Da 0.1 a 0.5 kd | Verde | 160 mm | pezzi 12 |
| 11591170 | 1000 kd | Rosa | 100 mm | pezzi 12 |
| 11561160 | 50 kDa | Violetto | 50 mm | pezzi 12 |
| 11495829 | Da 8 a 10 kd | Giallo | 160 mm | pezzi 12 |
| 11571180 | 1000 kd | Rosa | 160 mm | pezzi 12 |
| 11501170 | Da 0.1 a 0.5 kd | Verde | 100 mm | pezzi 12 |
| 11501180 | Da 0.5 a 1 kd | Arancione | 160 mm | pezzi 12 |
| 11571170 | 300 kd | Ambra | 100 mm | pezzi 12 |
| 11551170 | 50 kd | Viola | 100 mm | pezzi 12 |
| 11511170 | Da 0.5 a 1 kd | Arancione | 100 mm | pezzi 12 |
| 11591160 | 1000 kd | Rosa | 50 mm | pezzi 12 |
| 11561180 | 300 kd | Ambra | 160 mm | pezzi 12 |
| 11521160 | Da 0.5 a 1 kd | Arancione | 50 mm | pezzi 12 |
| 11541170 | 20 kd | Rosso | 100 mm | pezzi 12 |
| 11521170 | Da 3.5 a 5 kd | Nero | 100 mm | pezzi 12 |
| 11531180 | 20 kd | Rosso | 160 mm | pezzi 12 |
| 11837271 | Da 8 a 10 kd | Giallo | 100 mm | pezzi 12 |
| 11827271 | Da 3.5 a 5 kd | Nero | 160 mm | pezzi 12 |
| 11551180 | 100 kd | Blu | 160 mm | pezzi 12 |
-
359.92€
184.00€ / pezzi 12
Risparmia 175.92€
48% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Disponibili in diversi volumi: 1 Ml, 5 ml e 10 ml. Il tappo a vite richiudibile con codifica a colori per i 9 MWCO disponibili consente l'accesso per un facile caricamento e recupero totale del campione con una pipetta monouso (inclusa per le unità da 5 ml e 10 ml). L'apposito anello (incluso) consente il galleggiamento per massimizzare l'efficienza della dialisi.
- Maggiore maneggevolezza e protezione dalle perdite
- Tappo a vite richiudibile per un facile caricamento e recupero totale
- Massima purezza della membrana, assenza di metalli pesanti e solfuri
- Riduzione della diluizione specifica del volume
- 9 MWCO da 100 a 1,000,000 Dalton
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispositivo per dialisi Float-A-Lyzer™ G2 |
| MWCO | 300 kd |
| Membrana | Estere di cellulosa |
| Materiale | Polypropylene |
| Diametro (sistema imperiale) membrana | 0.39 in. |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 0.9 in. |
| Diametro (sistema metrico) membrana | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 23 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Codice colore | Ambra |
| Contenuto kit | Pipetta monouso per 5 e 10 ml, anello di galleggiamento |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dispositivi per dialisi da laboratorio pronti per l'uso, elevata purezza delle membrane, manipolazione e prevenzione da perdite di livello superiore, recupero del campione compreso tra il 95 e il 98%, perfetto per la dialisi di proteine elettroeluite o di frazioni cromatografiche |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |