Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ ABS Single‐Mode Microplate Reader with SoftMax Pro Software
Sfoglia Tutto Molecular Devices ProdottiDescrizione
- Designed for absorbance detection workflows in microplate-based assays
- Supports UV-Vis absorbance measurements for life science applications
- Enables flexible assay setup with configurable measurement parameters
- Supports microplate-based assay workflows across multiple applications
- Integrated with SoftMax Pro Software for data acquisition and analysis
- Supports routine absorbance-based assays with consistent and reproducible performance
- Designed for use in laboratory environments requiring reliable microplate reading
Specifica
Specifica
| Tipo di rilevatore | Photodiode |
| Interfaccia | PC Control, Internal Software |
| Sorgente luminosa | Xenon Flash Lamp |
| Tecnologia di misurazione | Absorbance (Top) |
| Tipo di piastra | 96 and 384-well Plates |
| Reading Options | Endpoint |
| Agitazione | None |
| Selezione della lunghezza d'onda | Monochromator |
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?