Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ i3x Multi‐Mode Microplate Detection Platform with SoftMax Pro Software
Codice prodotto. 31936260 Sfoglia Tutto Molecular Devices Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di rilevatore:
PMT
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di rilevatore Dimensione della confezione
31936260 PMT 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31936260 Fornitore Molecular Devices N. del fornitore I3X
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Perform flexible multi‐mode detection for microplate‐based assays. Supports a wide range of assay workflows with expandable detection capabilities.
  • Designed for multi-mode detection workflows in microplate-based assays
  • Supports a range of detection capabilities for diverse life science applications
  • Enables flexible assay setup with configurable detection parameters
  • Supports biochemical and cell-based assay workflows
  • Provides expandable functionality through modular detection options
  • Integrated with SoftMax Pro Software for data acquisition and analysis
  • Supports scalable workflows for research and laboratory environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura incubatore 4-Zone Incubation to 45°C
Velocità di misurazione 11 sec. (96 wells), 22 sec. (384 wells)
Agitazione Linear, Orbital
Tipo di piastra 6 to 384-well Plates
Tipo di rilevatore PMT
Software Type SoftMax Pro
Sorgente luminosa Xenon Flash
Reading Options Endpoint, Kinetic, Spectral Scanning