Learn More
Spectrin alpha 1 Antibody (SR1450), R&D Systems™
Codice prodotto. 18602004 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602004 50 μg 50µL
18662725 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18602004 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32192850ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Spectrin alpha 1 Monoclonal specifically detects Spectrin alpha 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Spectrin alpha 1
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1450
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene alpha-I spectrin, EL2, erythrocyte, HS3, spectrin, alpha, erythrocytic 1 (elliptocytosis 2)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human Spectrin alpha 1 (Uniprot #: P02549)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6708
Target Species Human
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus