Learn More
Spectrum™ Tappi per tubi per dialisi: Tipo standard Spectra/Por™
Costituito da un solo pezzo, il morsetto incernierato con zigrinatura blocca in modo sicuro i tubi per dialisi garantendo una tenuta ermetica
153.00€ - 220.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10012284
|
Spectrum™
142936 |
Blu | 35 mm |
188.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10002244
|
Spectrum™
132734 |
Arancione | 12 mm |
153.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11770753
|
Spectrum™
142736 |
White | 35 mm |
188.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11425969
|
Spectrum™
132735 |
Arancione | 23 mm |
200.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11445969
|
Spectrum™
132738 |
Arancione | 75 mm |
219.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11348280
|
Spectrum™
142836 |
Verde | 35 mm |
188.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11302613
|
Spectrum™
132737 |
Arancione | 55 mm |
220.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11734846
|
Spectrum™
142837 |
Green | 55 mm |
204.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11435969
|
Spectrum™
132736 |
Arancione | 35 mm |
206.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
Tipo di chiusura standard Spectra/Por:
- Realizzata in polipropilene, per contribuire alla galleggiabilità dei campioni
- Mantiene l'orientamento verticale dei campioni se utilizzata con una chiusura ponderata Spectra/Por.
- 5 misure di ampiezza di sigillatura: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm e 75 mm
- 4 colori disponibili per identificare i campioni più facilmente
- Autoclavabile
- 10/conf.; da utilizzare unicamente con tubi per dialisi RC. Da non usare con tubi CE.
Specifica
Sì |