Learn More
Spectrum™ Spectrum™ Drawer/Ganizer™ Portable Organizer Trays
Rigid 1/8 in. polystyrene trays with easy-gripping folded edges for transporting lab items and mobilizing experimental activities
59.97€ - 68.10€
Codice del prodotto | Marca | Include | Size | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Size | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15371042
|
Spectrum™
155 585 |
(4) Narrow 42 x 7 cm Compartments | Small | Pipette Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15341042
|
Spectrum™
155 510 |
42 x 7 cm 6 Narrow Compartments | Large | Pipette Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15331042
|
Spectrum™
155 495 |
16 Square 11 x 10 cm Compartments | Large | Organizer Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15361042
|
Spectrum™
155 570 |
12 Square 10 x 10 cm Compartments | Small | Organizer Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15301042
|
Spectrum™
155 450 |
15 Various Size Compartments | Large | Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15301052
|
Spectrum™
155 645 |
7 Various size Compartments | Small | Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15311042
|
Spectrum™
155 465 |
4 Equal 23 x 20 cm Compartments | Small | Utility Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15381042
|
Spectrum™
155 600 |
5 Compartments | Small | Instrument Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15351042
|
Spectrum™
155 525 |
7 various size compartments | Large | Clamp and Instrument Organizer Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15321052
|
Spectrum™
155 675 |
(5) 27 x 6 cm and (2) 16 x 14 cm Compartment | Small | Pipette Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15391032
|
Spectrum™
155 430 |
7 27 x 6 cm and two 23 x 23 compartments | Large | Pipette Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15391042
|
Spectrum™
155 630 |
4 Equal 20 x 15 cm Compartments | Small | Utility Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Rigid 1/8 in. polystyrene trays with easy-gripping folded edges for transporting lab items and mobilizing experimental activities
Deep compartments are ideal for holding large quantities or providing secondary containment for spills. Also designed to fit lab drawers, refrigerators and bench tops to protect supplies, organize valuable space and promote laboratory safety.
- Designed for portability and storage in drawers
- Protects supplies, promotes safety and provides secondary containment
- Six tray configurations available in two sizes (large and small)
Specifica
Polystyrene | |
0.32 cm |