Learn More
Spectrum™ Spectrum™ Spectra Mesh™ Woven, Polyester Filters
Consist of individual strands woven into a mesh screen
130.56€ - 173.40€
Specifica
Materiale Polyester
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15390852
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
145 831
55 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15330972
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
148 272
47 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15360892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
145 940
9 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Water Affinity: Mildly hydrophobic
  • Strength/Durability: High
  • Adsorption: Low
  • Best Resistance: Alkalis and organics
  • pH Resistance: pH 3-13
  • Thermal Stability: up to 140°C
  • Sterilization: Autoclavable
Specifica
Specifica
Polyester