Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Woven, Polyester Filters
Marca:  Spectrum™ 145 831
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 15390852
  • 134.00€ / pezzi 10
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
55μm
Circle
10μm
Polyester
55mm
Drinking water purification, suspended soils, air/asbestos, coal dust analysis, trace element analysis, fertilizers, aqueous serum clarification, organic serum clarification
Videos