Learn More
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Dialysis Sacks Spectra/Por™
Specifica
Specifica
| Product Type | Ready-to-Use Dialysis Sacks |
| MWCO | 12 to 14 kDa |
| Membrana | Spectra/Por 1 |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 to 400 mL |