Learn More
Spectrum™ Chiusure per tubi per dialisi universali (per tutti i tipi di membrana)
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
112.00€ - 220.00€
Specifica
Product Type | Dialysis Tubing Closure |
---|---|
Membrana | Cellulose Ester, Regenerated Cellulose |
Materiale | Nylon |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11511120
|
Spectrum™
142153 |
Yellow | 50 mm |
112.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11721643
|
Spectrum™
142110 |
White | 110 mm |
220.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11541120
|
Spectrum™
142173 |
Yellow | 70 mm |
206.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15300802
|
Spectrum™
142175 |
Green | 70 mm |
188.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11591110
|
Spectrum™
142150 |
White | 50 mm |
187.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11475959
|
Spectrum™
142152 |
Rosso | 50 mm |
187.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11485959
|
Spectrum™
142172 |
Red | 70 mm |
188.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11495959
|
Spectrum™
142112 |
Red | 110 mm |
208.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11729855
|
Spectrum™
142155 |
Green | 50 mm |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15380792
|
Spectrum™
142156 |
Black | 50 mm |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
- Design universale con scanalature ermetiche delicate, non danneggiano le fiale con pareti più spesse
- Utilizzabili con tutti i tipi di membrana: Standard RC, Biotech RC e Biotech CE
- Facili da aprire e richiudere
- Opzioni cromatiche per facilitare l’identificazione dei campioni
- Realizzati in poliammide 6.6 (nylon)
- Temperatura di esercizio: da 0° a 90°C
- Sterilizzabili con irradiazioni gamma o ossido di etilene (non autoclavabili)
Specifica
Dialysis Tubing Closure | |
Nylon | |
Sterile | |
0°C to 90°C | |
Universal closures for use with all tubing membrane types |
Cellulose Ester, Regenerated Cellulose | |
Not Autoclavable | |
32°F to 194°F | |
10 Pack |