Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 50,000 D MWCO Standard RC Pre-Treated Dialysis Kits
With chemically-treated tubing to remove any trace levels of heavy metals and sulfide compounds
Marca:  Spectrum™ 132 128T
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15320712
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes:
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Descrizione
Descrizione
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • Equilibrated in water
  • Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Specifica
Specifica
50 kDa
7.5 mm
0.45 mL/cm vol./length
1 m Tubing/Kit