Learn More
Spectrum™ Inibitore di alghe per uso medico
Codice prodotto. 11455839
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
230 ml
Dimensione della confezione:
230mL
Codice prodotto. 11455839
Marca: Spectrum™ 105 540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keeps water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, etc. clean and clear
  • Does not contain copper or other heavy metals
Specifica
Forma Liquido
pH Da 6.5 a 8.3
Aspetto Giallo chiaro
Punti di ebollizione 200 °F
Certificazione/Conformità US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS
Composizione Cloruro di Benzalkonium, cloruro di ammonio benzilico dimetilico n-alkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16)
Da utilizzare con (applicazione) Per mantenere pulito qualsiasi tipo di strumento a temperatura controllata di circolazione; apparecchi come bagnomaria, incubatori, strumenti a temperatura controllata, umidificatori, bagni analizzatori automatici e analizzatori di sangue/gas
Volume (sistema imperiale) 8 once
Volume (sistema metrico) 230 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Clear Bath®
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
Contains State Restrictions