Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh Woven Polymer Macrofiltration Squares: N (Nylon)
Codice prodotto. 15390912
Cambia vista
Click to view available options
Area aperta:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Dimensioni (sistema metrico) apertura:
10μm
20μm
30μm
41μm
53μm
60μm
70μm
100μm
200μm
300μm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area aperta Dimensioni (sistema metrico) apertura Dimensione della confezione
15390912 36% 53μm pezzi 3
15370912 50% 300μm pezzi 3
11501150 55% 200μm pezzi 3
15380912 45% 60μm pezzi 3
11757075 36% 70μm pezzi 3
11822512 33% 41μm pezzi 3
12654633 21% 30μm pezzi 3
11511150 14% 20μm pezzi 3
12568498 2% 10μm pezzi 3
10762926 47% 100μm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 15390912 Supplier Spectrum™ Supplier No. 146498
Spedizione stimata: 25-01-2027
Combines high tensile strength with flexibility
Ideal for straining, filtering and screening solutions or suspensions containing high-molecular-weight molecules or particles.
  • Nonabsorbent
  • Combines high tensile strength with flexibility
Specifications
Adsorbimento High
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Materiale Nylon
Sterilità Sterile
Idrofobicità Hydrophilic
Area aperta 36%
Intervallo di pH 3 to 10
Dimensioni (sistema metrico) apertura 53μm
Stabilità termica 180°C
Spessore (sistema metrico) 60 μm
Tipo Spectra Mesh Woven Filter
Diametro (sistema imperiale) 4.65 in.2