Learn More
Spectrum™ Tubazione per membrana per dialisi Spectra/Por™ 1 RC da 6000 a 8000 Dalton MWCO
Codice prodotto. 11415849
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
15.2 m
30.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11415849 20.4 mm 30.5 m Pezzo
11425849 25.5 mm 30.5 m Pezzo
11405849 14.6 mm 30.5 m Pezzo
11455849 76 mm 15 m Pezzo
11445849 64 mm 15 m Pezzo
11495839 6.4 mm 15.2 m Pezzo
11435849 32 mm 30.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11415849 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132655
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Supplied as flat-width tubing or flat sheets that can be folded to fit various funnel-type dialysis apparatus. Pure regenerated natural cellulose membranes with 1000 to 50,000 molecular weight cutoffs.
  • Transparent and flexible
  • Low molecular weight compounds in aqueous solutions diffuse through membrane
  • Higher molecular weights, such as proteins and bacteria, are retained by membrane
  • Glycerol preserves membrane and must be removed before use
  • Flat sheets and discs available for use with dialysis apparatus
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifica
Product Type Tubi per dialisi Spectra/Por™
MWCO Da 6000 a 8000 d
Materiale Cellulosa rigenerata
Formato Tubing
Diametro (sistema metrico) 20.4 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.8 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 m
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 39.2 ° a 249.8 °F
Temperature Range (Metric) Da 4 ° a 121 °C
Quantità Confezioni singole
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per separazione molecolare, analisi del legame delle proteine, rimozione dell'elettrolita, desalinizzazione