Learn More
Spectrum™ Tubazione per membrana per dialisi Spectra/Por™ 3 RC 3500 Dalton MWCO
Codice prodotto. 11435859
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11.5 mm
34 mm
29 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11435859 34 mm Pezzo
10142634 29 mm Pezzo
11425859 11.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435859 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132725
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per separazione molecolare, analisi del legame delle proteine, rimozione degli elettroliti, desalinizzazione
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Supplied as flat-width tubing or flat sheets that can be folded to fit various funnel-type dialysis apparatus. Pure regenerated natural cellulose membranes with 1000 to 50,000 molecular weight cutoffs.
  • Transparent and flexible
  • Low molecular weight compounds in aqueous solutions diffuse through membrane
  • Higher molecular weights, such as proteins and bacteria, are retained by membrane
  • Glycerol preserves membrane and must be removed before use
  • Flat sheets and discs available for use with dialysis apparatus
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifica
Product Type 3 tubi per dialisi Spectra/Por™
MWCO 3500 d
Materiale Cellulosa rigenerata
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.33 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 49.2 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Formulazione Contiene glicerina come agente umettante
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 39.2° a 249.8 °F
Temperature Range (Metric) Da 4° a 121 °C
Quantità Confezioni singole
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per separazione molecolare, analisi del legame delle proteine, rimozione dell'elettrolita, desalinizzazione