Learn More
- Home
- Products
- Protein Analysis Reagents
- Dialysis and Desalting
- Dialysis Tubing
- Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Codice prodotto. 11415879
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Quantità:
1 Pk.
Confezioni singole
Each
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kDa
Dimensione della confezione:
Pezzo
29 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) | Quantità | MWCO | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11415879 | 24 mm | Each | 1 kDa | Pezzo |
| 11540980 | 11.5 mm | Each | 1 kDa | Pezzo |
| 11425879 | 45 mm | Confezioni singole | 1 kDa | Pezzo |
| 11435909 | 24 mm | Each | 2 kDa | Pezzo |
| 11445909 | 29 mm | Each | 2 kDa | Pezzo |
| 11425909 | 11.5 mm | Each | 2 kDa | Pezzo |
| 11455909 | 11.5 mm | Each | 3.5 kDa | Pezzo |
| 11475909 | 34.4 mm | Each | 3.5 kDa | Pezzo |
| 11465909 | 29 mm | Each | 3.5 kDa | Pezzo |
| 11405919 | 7.5 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11485909 | 15 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11425919 | 32 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11415919 | 20.4 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11495909 | 25.5 mm | Each | 8 kDa | Pezzo |
| 11455919 | 7.5 mm | Each | 10 kDa | Pezzo |
| 11475919 | 20.4 mm | Each | 10 kDa | Pezzo |
| 11485919 | 29 mm | Each | 10 kDa | Pezzo |
| 11425929 | 7.5 mm | Each | 15 kDa | Pezzo |
| 11445929 | 15 mm | Each | 15 kDa | Pezzo |
| 11455949 | 7.5 mm | Each | 25 kDa | Pezzo |
| 11435949 | 17.8 mm | Each | 25 kDa | Pezzo |
| 11465929 | 29 mm | Each | 15 kDa | Pezzo |
| 11445949 | 21.6 mm | Each | 25 kDa | Pezzo |
| 11455929 | 20.4 mm | Each | 15 kDa | Pezzo |
| 10749445 | 7.5 mm | Each | 50 kDa | Pezzo |
| 10071954 | 17.8 mm | Each | 50 kDa | Pezzo |
| 10031954 | 21.6 mm | Each | 50 kDa | Pezzo |
| 11435929 | 3.8 mm | 1 Pk. | 15 kDa | Pezzo |
| 11465919 | 15 mm | Each | 10 kDa | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11415879
Supplier
Spectrum™
Supplier No.
132104
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Supplied as flat-width tubing or flat sheets that can be folded to fit various funnel-type dialysis apparatus. Pure regenerated natural cellulose membranes with 1000 to 50,000 molecular weight cutoffs.
- Transparent and flexible
- Low molecular weight compounds in aqueous solutions diffuse through membrane
- Higher molecular weights, such as proteins and bacteria, are retained by membrane
- Glycerol preserves membrane and must be removed before use
- Flat sheets and discs available for use with dialysis apparatus
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifications
Specifications
| Product Type | Spectra/Por 7 Membrane Tubing |
| MWCO | 1 kDa |
| Materiale | Regenerated Cellulose |
| Formato | Tubing |
| Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.94 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
| Colore | Transparent |
| Formulazione | Packaged wet in 0.05% sodium azide |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 39.2°F to 249.8°F |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 121°C |
| Quantità | Each |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting |
| Show More Show Less |