Learn More
Spectrum™ Tubo a membrana Spectra/Por™ 7 (senza metalli pesanti e zolfo):Da 1 1000 a 50,000 Dalton MWCO.
Codice prodotto. 11455949
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Quantità:
1 Pk.
Confezioni singole
Each
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kDa
Dimensione della confezione:
Pezzo
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Quantità MWCO Dimensione della confezione
11455949 7.5 mm Each 25 kDa Pezzo
11415879 24 mm Each 1 kDa Pezzo
11540980 11.5 mm Each 1 kDa Pezzo
11425879 45 mm Confezioni singole 1 kDa Pezzo
11435909 24 mm Each 2 kDa Pezzo
11445909 29 mm Each 2 kDa Pezzo
11425909 11.5 mm Each 2 kDa Pezzo
11455909 11.5 mm Each 3.5 kDa Pezzo
11475909 34.4 mm Each 3.5 kDa Pezzo
11465909 29 mm Each 3.5 kDa Pezzo
11405919 7.5 mm Each 8 kDa Pezzo
11485909 15 mm Each 8 kDa Pezzo
11425919 32 mm Each 8 kDa Pezzo
11415919 20.4 mm Each 8 kDa Pezzo
11495909 25.5 mm Each 8 kDa Pezzo
11455919 7.5 mm Each 10 kDa Pezzo
11475919 20.4 mm Each 10 kDa Pezzo
11485919 29 mm Each 10 kDa Pezzo
11425929 7.5 mm Each 15 kDa Pezzo
11445929 15 mm Each 15 kDa Pezzo
11435949 17.8 mm Each 25 kDa Pezzo
11465929 29 mm Each 15 kDa Pezzo
11445949 21.6 mm Each 25 kDa Pezzo
11455929 20.4 mm Each 15 kDa Pezzo
10749445 7.5 mm Each 50 kDa Pezzo
10071954 17.8 mm Each 50 kDa Pezzo
10031954 21.6 mm Each 50 kDa Pezzo
11435929 3.8 mm 1 Pk. 15 kDa Pezzo
11465919 15 mm Each 10 kDa Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Product Code. 11455949 Supplier Spectrum™ Supplier No. 132125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    364.74€ / pezzi 1
    Risparmia 49.26€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Fornite come tubi piatti ampi o fogli piatti che possono essere piegati per adattarsi a qualsiasi tipo di apparecchio per dialisi del tipo a imbuto. Membrane in cellulosa naturale rigenerata pura con cutoff di peso molecolare da 1000 a 50,000.
  • Trasparenti e flessibili
  • Composti di basso peso molecolare in soluzioni acquose che si diffondono attraverso la membrana
  • Pesi molecolari maggiori, come proteine e batteri, vengono trattenuti dalla membrana
  • Il glicerolo preserva la membrana e deve essere rimosso prima dell’utilizzo
  • Fogli e dischi piatti disponibili per l’utilizzo con apparecchi per dialisi
Non annodare i tubi; usare le chiusure
Specifications
Product Type Spectra/Por 7 Membrane Tubing
MWCO 25 kDa
Materiale Regenerated Cellulose
Formato Tubing
Diametro (sistema metrico) 7.5 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.29 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 16.4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Colore Transparent
Formulazione Packaged wet in 0.05% sodium azide
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 249.8°F
Temperature Range (Metric) 4°C to 121°C
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting