Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) Dialysis Membrane Tubing
Codice prodotto. 11475929
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0.1 to 0.5 kDa
0.5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Dimensione della confezione:
10m
Pezzo
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) MWCO unitSize
11475929 20 mm 0.5 kDa Pezzo
11405939 20 mm 1 kDa Pezzo
11495929 24 mm 0.5 kDa Pezzo
10596734 15 mm 1 kDa Pezzo
11435939 15 mm 5 kDa Pezzo
11445939 20 mm 5 kDa Pezzo
11465939 15 mm 10 kDa Pezzo
11475939 20 mm 10 kDa Pezzo
11435959 6.4 mm 50 kDa Pezzo
11445959 10 mm 50 kDa Pezzo
11455959 15 mm 50 kDa Pezzo
11465959 20 mm 50 kDa Pezzo
11495939 6.4 mm 100 kDa Pezzo
11415949 10 mm 100 kDa Pezzo
11405949 15 mm 100 kDa Pezzo
11425949 20 mm 100 kDa Pezzo
11495949 6.4 mm 25 kDa 10m
12316903 10 mm 0.1 to 0.5 kDa Pezzo
11485929 6.4 mm 0.5 kDa Pezzo
11405959 10 mm 25 kDa Pezzo
11425939 6.4 mm 5 kDa Pezzo
10069439 10 mm 5 kDa Pezzo
11485939 6.4 mm 10 kDa Pezzo
11455939 10 mm 10 kDa Pezzo
11415959 15 mm 25 kDa Pezzo
11425959 20 mm 25 kDa Pezzo
11415939 6.4 mm 1 kDa Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 11475929 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 131060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    672.00€ / pezzi 1
    Risparmia 488.00€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Selected MWCOs from 100 to 100,000 Daltons
  • CE tubing membranes are ideal for desalting, purification, and molecular separation
  • Supplied in 10m (33 ft.) lengths in two rolls of 5m each, in 0.1% sodium azide solution
Order Info
Note:Do not tie—must be used with Spectra/Por nylon closures (08-671-52, -53, -55). Strong polar solvents such as acetone, MEK, or dioxane will irreparably damage membranes. Contact Spectrum Technical Service, 1-800-634-3300, for more information.
Specifica
Product Type Spectra/Por Dialysis Membrane Tubing
MWCO 0.5 kDa
Materiale Cellulose Ester
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.78 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 33 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Formulazione Supplied in 0.1% sodium azide solution
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 98.6°F
Temperature Range (Metric) 4°C to 37°C
Quantità Each
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for desalting, purification, and molecular separation