Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ RC Dialysis Discs
252.00€ - 328.00€
Specifica
Product Type RC Dialysis Disc
Materiale Regenerated Cellulose
Quantità 50 Pack
Da utilizzare con (applicazione) For laboratory dialysis functions such as desalting, buffer exchange or molecular separation
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) Membrana MWCO Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Diametro (sistema metrico) Membrana MWCO Prezzo Quantità e disponibilità  
12628273
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132478
1.3 in. 33 mm Spectra/Por 1 6 to 8 kDa
328.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10577124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Spectrum™
132480
1.85 in. 47 mm Spectra/Por 2 12 to 14 kDa
252.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Material: Regenerated Cellulose
  • Hydrophilic
  • Symmetric porosity
  • Carries no fixed charge
  • Does not adsorb most solutes
  • pH limits: 2 to 12
  • Packaged dry with glycerol (must be rinsed out with water)
For laboratory dialysis functions such as desalting, buffer exchange or molecular separation
Specifica
Specifica
RC Dialysis Disc
Regenerated Cellulose
50 Pack
For laboratory dialysis functions such as desalting, buffer exchange or molecular separation