Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Weighted Paired Closures
Codice prodotto. 11540910
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11540910 23 mm pezzi 20
10423404 12 mm pezzi 20
11550910 35 mm pezzi 20
11560910 55 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11540910 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    240.00€ / pezzi 20
    Risparmia 117.00€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
  • 10 pairs (20 closures)/pkg
Specifica
Product Type Dialysis Tubing Closure
Membrana Regenerated Cellulose
Materiale Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 23 mm
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Paired
Colore Orange or White
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 250°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 121°C
Quantità 20 Pack
Da utilizzare con (applicazione) Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal