Learn More
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Spectra/Por™ Dialysis Sacks
Codice prodotto. 15390772
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
12 to 14 kDa
3.5 kDa
Diametro (sistema imperiale):
1.14 in.
1.33 in.
Membrana:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Diametro (sistema imperiale) Membrana Dimensione della confezione
15390772 3.5 kDa 1.33 in. Spectra/Por 3 pezzi 10
15330762 12 to 14 kDa 1.14 in. Spectra/Por 2 pezzi 10
15310772 12 to 14 kDa 1.14 in. Spectra/Por 4 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15390772 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00€
    356.19€ / pezzi 10
    Risparmia 47.81€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
For large sample volumes
  • Material: Regenerated Cellulose
  • Length: 60cm (23.62 in.)
  • Sealed at one end, open at the other
  • Funnel attached to top for easy sample filling
  • Supplied in sodium azide 0.05% (must be rinsed prior to use)
Specifica
Product Type Dialysis Sacks
MWCO 3.5 kDa
Membrana Spectra/Por 3
Materiale Regenerated Cellulose
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.33 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 54 mm
Capacità (sistema metrico) 50 to 400 mL
Contenuto kit 0.05% sodium azide preservant
Quantità 10 Pack
Da utilizzare con (applicazione) For large sample volumes, funnel attached to top for easy sample filling