Learn More
General Tools Digital Manometer
Codice prodotto. 15200748 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di pressione:
100 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di pressione Dimensione della confezione
15200748 100 psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15200748 Fornitore General Tools N. del fornitore 6860306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    372.82€ / pezzi 1
    Risparmia 88.18€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Use the Digital Manometer to read gauge and differential pressure in 11 units of measure.
  • Ideal for measuring low differential pressure in clean rooms, test and balance, HVAC, pneumatic systems, and computer peripherals.
  • Large backlight LCD, maximum, minimum, hold, and auto power off functions.
  • Built-in RS-232 port downloads information to your PC.
  • These manometers are for use with noncorrosive gases and air only, not liquids.
Specifica
Certificazione/Conformità CE Compliance
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for measuring low differential pressure in clean rooms, test and balance, HVAC, pneumatic systems, and computer peripherals
Include One 9 Volt Battery
Dimensioni raccordo (sistema imperiale) 0.2 in. Barb
Dimensioni sistema di montaggio (sistema metrico) 4.57 mm Barb
Larghezza (sistema imperiale) 9.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 247.65 mm
Accuracy ±0.3% Full-scale
Tipo di display LCD
Gamma di pressione 100 psi
Product Type Digital Manometer