Learn More
Spermatogensis associated protein 1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620670 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620670 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620670 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP241142MFV610
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Spermatogensis associated protein 1 Polyclonal specifically detects Spermatogensis associated protein 1 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Alias gene SP-2, SPAP1, SPATA1 spermatogenesis associated 1
Specie ospite Rabbit
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Target Species Mouse
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus