Learn More
Spermidine, ∽98%; Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11418302 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418302 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11418302 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219485225
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico Spermidine
CAS 124-20-9
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio Approx. 99%
Formula molecolare C7H19N3
Numero MDL MFCD00008229
Quantità 25 g
Sinonimo spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
InChI Key ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCCNCCCN
IUPAC Name N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 145.25
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
Peso formulazione 145.25
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spermidine Free Base
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermidine Free Base