Learn More
Spermidine, free base, 99.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11474371 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11474371 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11474371 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215206801
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 124-20-9
Formula molecolare C7H19N3
Molecular Weight (g/mol) 145.25
Numero MDL MFCD00008229
InChI Key ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
IUPAC Name (4-aminobutyl)(3-aminopropyl)amine
SMILES NCCCCNCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Spermidine free base
Nota nome Cell Biology and Analysis
Colore Colorless
Densità 0.925g/mL
Intervallo percentuale saggio ∽ 99%
Quantità 1 g
Peso formulazione 145.25
Percent Purity 0.995
Forma fisica Liquid