Learn More
Spermidine, MedChemExpress
Descrizione
Spermidine maintains cell membrane stability, increases antioxidant enzymes activities, improving photosystem II (PSII), and relevant gene expression. Spermidine significantly decreases the H2O2 and O2 contents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Spermidine |
| CAS | 124-20-9 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H19N3 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (688.47 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (114.77 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 7 with HCl and heat to 80°C) |
| SMILES | NCCCCNCCCN |
| Molecular Weight (g/mol) | 145.25 |
| Peso formulazione | 145.25 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only