Learn More
Spermidine, TRC
Codice prodotto. 30137826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137826 25 g 25g
30132761 5 g 5g
30003572 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137826 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68040025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-20-9
Formula molecolare C7 H19 N3
Molecular Weight (g/mol) 145.25
Sinonimo 1,4-Butanediamine, N1-(3-aminopropyl)-;1,4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)- (8CI,9CI), Spermidine (6CI), 1,5,10-Triazadecane, 1,8-Diamino-4-azaoctane, 4-Azaoctane-1,8-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, N-(3-Aminopropyl)-4-aminobutylamine, N-(4-Aminobutyl)-1,3-diaminopropane, Spermidin
IUPAC Name N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
SMILES NCCCCNCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Spermidine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
Peso formulazione 145.1579
Percent Purity >95%